SAB3501036
Anti-ULK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 116 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ULK1(8408)
Imunogênio
Características e benefícios
Ligação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)