Documentos Principais
M8437
Sigma-Aldrich
Margatoxin
≥99%, recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
MgTx
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
peso molecular
4179
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Thr-Ile-Ile-Asn-Val-Lys-Cys-Thr-Ser-Pro-Lys-Gln-Cys-Leu-Pro-Pro-Cys-Lys-Ala-Gln-Phe-Gly-Gln-Ser-Ala-Gly-Ala-Lys-Cys-Met-Asn-Gly-Lys-Cys-Lys-Cys-Tyr-Pro-His
Ações bioquímicas/fisiológicas
Voltage-gated (Kv1.3) potassium channel blocker.
Outras notas
Major toxin in Centruroides margaritatus (scorpion)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)