Documentos Principais
SAB3500738
Sigma-Aldrich
Anti-FXYD7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.953,00
R$ 3.953,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.953,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.953,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
9 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FXYD7(53822)
Imunogênio
Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the amino terminus of human FXYD7.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500738.
forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)