SAB3300047
Monoclonal Anti-TUBB3 antibody produced in mouse
clone 5H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
Anti-β-4, Anti-MC1R, Anti-TUBB4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5H2, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen 50.3 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TUBB3(10381)
Imunogênio
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2