Documentos Principais
SAB2702344
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Aspartate aminotransferase antibody produced in mouse
clone GT638, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
AST1, ASTQTL1, GIG18, cAspAT
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.466,00
R$ 3.466,00
Previsão de entrega em22 de outubro de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.466,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.466,00
Previsão de entrega em22 de outubro de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT638, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
46kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:3000
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GOT1(2805)
Imunogênio
Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human Aspartate aminotransferase.
Aplicação
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glutamic-oxaloacetic transaminase is a pyridoxal phosphate-dependent enzyme which exists in cytoplasmic and mitochondrial forms, GOT1 and GOT2, respectively. GOT plays a role in amino acid metabolism and the urea and tricarboxylic acid cycles. The two enzymes are homodimeric and show close homology. [provided by RefSeq]
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Outras notas
Purification: Affinity purified by Protein A
forma física
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)