GPT-RO
Roche
Glutamate-Pyruvate Transaminase (GPT)
from pig heart
Sinônimo(s):
alanine aminotransferase
Selecione um tamanho
R$ 1.788,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.788,00
fonte biológica
pig heart
Nível de qualidade
Formulário
suspension
atividade específica
≥80 units/mg protein (At 25 °C with L-alanine and 2-oxoglutarate as the substrates.)
embalagem
pkg of 1 mL (10105589001 [10 mg])
pkg of 2.5 mL (10737127001 [25 mg])
fabricante/nome comercial
Roche
pH ideal
~8.0
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Storage conditions (working solution): The enzyme is stable when dissolved in human serum and frozen in aliquots. For best results, centrifuge the enzyme and decant the supernatant before dissolving the enzyme in human serum to avoid high ammonium sulfate concentrations in the solution.
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?