Documentos
SAB2109227
Sigma-Aldrich
Anti-EIF5A (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
EIF-5A, EIF5A1, eIF5AI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
20 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EIF5A(57396)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human IF5A1
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: LLQDSGEVREDLRLPEGDLGKEIEQKYDCGEEILITVLSAMTEEAAVAIK
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide