Documentos Principais
SAB2102232
Sigma-Aldrich
Anti-SMAD4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-DPC4, Anti-JIP, Anti-MADH4, Anti-SMAD family member 4
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1981
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1981
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
60 kDa
reatividade de espécies
horse, bovine, sheep, guinea pig, dog, mouse, human, rat, rabbit, goat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMAD4(4089)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SMAD4
Ações bioquímicas/fisiológicas
SMAD4 is one of the Smad family members, which are essential intracellular signalling components of the transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily. Smad2 and Smad3 are structurally highly similar and mediate TGF-beta signals. Smad4 is distantl
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: MDNMSITNTPTSNDACLSIVHSLMCHRQGGESETFAKRAIESLVKKLKEK
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)