Documentos
SAB2101644
Sigma-Aldrich
Anti-NR2F1 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-COUP-TFI, Anti-EAR3, Anti-ERBAL3, Anti-Nuclear receptor subfamily 2, group F, member 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
46 kDa
reatividade de espécies
pig, bovine, human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NR2F1(7025)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human NR2F1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Coup (chicken ovalbumin upstream promoter) transcription factor binds to the ovalbumin promoter and, in conjunction with another protein (S300-II) stimulates initiation of transcription. NR2F1 binds to both direct repeats and palindromes of the 5′-AGGTCA-3′ motif.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: GEQQQQAGSGAPHTPQTPGQPGAPATPGTAGDKGQGPPGSGQSQQHIECV
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3