MAB10754
Anti-Caspase-8 (active form p18 subunit) Antibody, clone 2B12.1
clone 2B12.1, from mouse
Sinônimo(s):
caspase 8, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase-8, caspase 8, apoptosis-related cysteine protease, MACH-beta-1/2/3/4 protein, Apoptotic protease Mch-5, Apoptotic cysteine protease, MACH-alpha-1/2/3 protein, FADD-homologous ICE/ced-3-like proteas
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2B12.1, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP8(841)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Caspases
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected the active form of Caspase-8 (p18 subunit) in 10 µg of camptothecin-treated Jurkat lysates. Untreated jurkat lysate exhibited no detection of active Caspase-8.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Camptothecin-treated and untreated Jurkat lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2