SAB1412617
ANTI-RPS6KB1 antibody produced in mouse
clone 2C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
PS6K, RPS6KB1, S6K, S6K1, STK14A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2C2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37.84 kDa
reatividade de espécies
human,
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPS6KB1(6198)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
PSVLESVKEKFSFEPKIRSPRRFIGSPRTPVSPVKFSPGDFWGRGASASTANPQTPVEYPMETSGIEQMDVTMSGEASAPLPIRQPNSGPYKKQAFPMISKRPEHLRMNL
forma física
Não está encontrando o produto certo?