MABN2635
Anti-Mitochondrial ferritin/FTMT Antibody, clone C65-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies, primary antibodies
clone
C65-2, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 27.54 kDa
observed mol wt ~29 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, monkey
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FTMT(94033)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysates from HEK293 cells overexpressing Ferritin mitochondrial (FTMT).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:250 dilution of this antibody detected Ferritin, mitochondrial (FTMT) in lysate from HEK293 cells overexpressing FTMT.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Mitochondrial ferritin/FTMT in Immunohistochemistry applications (Yang, M., et al. (2017). Acta Histochem Cytochem. 50(1):49-55).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Mitochondrial ferritin/FTMT in Western Blotting applications (Yang, M., et al. (2017). Acta Histochem Cytochem. 50(1):49-55).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Mitochondrial ferritin/FTMT in Immunofluorescence applications (Yang, M., et al. (2017). Acta Histochem Cytochem. 50(1):49-55).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1