Documentos Principais
SAB1412541
Sigma-Aldrich
ANTI-MCM3 antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HCC5, MCM3, MGC1157, P1-MCM3, P1.h
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.929,00
R$ 2.929,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.929,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.929,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37.84 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aλ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MCM3(4172)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is one of the highly conserved mini-chromosome maintenance proteins (MCM) that are involved in the initiation of eukaryotic genome replication. The hexameric protein complex formed by MCM proteins is a key component of the pre-replication complex (pre_RC) and may be involved in the formation of replication forks and in the recruitment of other DNA replication related proteins. This protein is a subunit of the protein complex that consists of MCM2-7. It has been shown to interact directly with MCM5/CDC46. This protein also interacts with, and thus is acetlyated by MCM3AP, a chromatin-associated acetyltransferase. The acetylation of this protein inhibits the initiation of DNA replication and cell cycle progression. (provided by RefSeq)
Imunogênio
MCM3 (NP_002379, 699 a.a. ~ 808 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AKDGDSYDPYDFSDTEEEMPQVHTPKTADSQETKESQKVELSESRLKAFKVALLDVFREAHAQSIGMNRLTESINRDSEEPFSSVEIQAALSKMQDDNQVMVSEGIIFLI
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)