07-722
Anti-phospho-VEGFR2/Flk-1/KDR (Tyr1054) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Kinase insert domain receptor, Protein-tyrosine kinase receptor Flk-1, kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase), vascular endothelial growth factor receptor 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
zebrafish, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Danio (based on 100% sequence homology)
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1054)
Informações sobre genes
human ... KDR(3791)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
This lot detected VEGFR2 phosphorylated on Tyr1054 at a 1:1,000 dilution in PAE cells transfected with CSF/KDR and treated with 40ng/mL CSF-1 for 15 min. Cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
CSF-1 treated PAE cell lysate, transfected with CSF/KDR.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2