Documentos Principais
SAB1412433
Sigma-Aldrich
ANTI-MUC2 antibody produced in mouse
clone 1H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MLP, MUC2, SMUC
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.929,00
R$ 2.929,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.929,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.929,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.63 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MUC2(4583)
Descrição geral
This gene encodes a member of the mucin protein family. Mucins are high molecular weight glycoproteins produced by many epithelial tissues. The protein encoded by this gene is secreted and forms an insoluble mucous barrier that protects the gut lumen. The protein polymerizes into a gel of which 80% is composed of oligosaccharide side chains by weight. The protein features a central domain containing tandem repeats rich in threonine and proline that varies between 50 and 115 copies in different individuals. Alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but their full-length nature is not known. (provided by RefSeq)
Imunogênio
MUC2 (NP_002448, 5081 a.a. ~ 5179 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TTEVSYAGCTKTVLMNHCSGSCGTFVMYSAKAQALDHSCSCCKEEKTSQREVVLSCPNGGSLTHTYTHIESCQCQDTVCGLPTGTSRRARRSPRHLGSG*
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)