Documentos Principais
SAB1410373
Sigma-Aldrich
Anti-FCER1A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FCE1A, FcERI
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 29.6 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCER1A(2205)
Descrição geral
The IgE receptor plays a central role in allergic disease, coupling allergen and mast cell to initiate the inflammatory and immediate hypersensitivity responses that are characteristic of disorders such as hay fever and asthma. The allergic response occurs when 2 or more high-affinity IgE receptors are crosslinked via IgE molecules that in turn are bound to an allergen (antigen) molecule. A perturbation occurs that brings about the release of histamine and proteases from the granules in the cytoplasm of the mast cell and leads to the synthesis of prostaglandins and leukotrienes--potent effectors of the hypersensitivity response. The IgE receptor consists of 3 subunits: alpha, beta (MIM 147138), and gamma (MIM 147139); only the alpha subunit is glycosylated.[supplied by OMIM
Imunogênio
FCER1A (NP_001992.1, 1 a.a. ~ 257 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPAMESPTLLCVALLFFAPDGVLAVPQKPKVSLNPPWNRIFKGENVTLTCNGNNFFEVSSTKWFHNGSLSEETNSSLNIVNAKFEDSGEYKCQHQQVNESEPVYLEVFSDWLLLQASAEVVMEGQPLFLRCHGWRNWDVYKVIYYKDGEALKYWYENHNISITNATVEDSGTYYCTGKVWQLDYESEPLNITVIKAPREKYWLQFFIPLLVVILFAVDTGLFISTQQQVTFLLKIKRTRKGFRLLNPHPKPNPKNN
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3