06-725-I
Anti-FcεRI α subunit Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit alpha, Fc-epsilon RI-alpha, FcERI, IgE Fc receptor subunit alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCER1A(2205)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Immunoprecipitation Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot immunoprecipitated FcεRI α subunit from human spleen whole lysate.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected FcεRI α subunit in RBL cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected FcεRI α subunit in 10 µg of RBL cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
RBL cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1