06-727
Anti-FcεRI Antibody, γ subunit
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit gamma, Fc-epsilon RI-gamma, Fc receptor gamma-chain, FcR gamma, IgE Fc receptor subunit gamma
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FCER1A(2205)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody detected FcεRI, γ-subunit in RIPA lysate of RBL cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
RBL cell lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1