Documentos Principais
SAB1404358
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CXCL11 antibody produced in mouse
clone 3C1, ascites fluid
Sinônimo(s):
H174, I-TAC, IP-9, IP9, MGC102770, SCYB11, SCYB9B, b-R1
Selecione um tamanho
200 μL
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 μL
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IP
clone:
3C1, monoclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C1, monoclonal
peso molecular
antigen ~36.45 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CXCL11(6373)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Chemokines are a group of small (approximately 8 to 14 kD), mostly basic, structurally related molecules that regulate cell trafficking of various types of leukocytes through interactions with a subset of 7-transmembrane, G protein-coupled receptors. Chemokines also play fundamental roles in the development, homeostasis, and function of the immune system, and they have effects on cells of the central nervous system as well as on endothelial cells involved in angiogenesis or angiostasis. Chemokines are divided into 2 major subfamilies, CXC and CC. This gene is a CXC member of the chemokine superfamily. Its encoded protein induces a chemotactic response in activated T-cells and is the dominant ligand for CXC receptor-3. The gene encoding this protein contains 4 exons and at least three polyadenylation signals which might reflect cell-specific regulation of expression. IFN-gamma is a potent inducer of transcription of this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
CXCL11 (AAH05292, 1 a.a. ~ 94 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSVKGMAIALAVILCATVVQGFPMFKRGRCLCIGPGVKAVKVADIEKASIMYPSNNCDKIEVIITLKENKGQRCLNPKSKQARLIIKKVERKNF
forma física
Clear solution
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)