S9446
Sphingosine Kinase 1 human
aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
SPHK 1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Nível de qualidade
Formulário
solution
atividade específica
≥10 units/μg
peso molecular
47 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SPHK1(8877)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)