Documentos Principais
SAB1303865
Sigma-Aldrich
ANTI-GLUT2 (SLC2A2) (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
GLUT-2, Glucose transporter type 2, liver
Selecione um tamanho
400 μL
R$ 3.457,00
R$ 3.457,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
400 μL
R$ 3.457,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.457,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
57359 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC2A2(6514)
forma física
Purified rabbit polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, eluted with high and low pH buffers and neutralized immediately, followed by dialysis against PBS.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ping Xu et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 35(6), 1-12 (2021-03-17)
The current study was done to measure the role of piperlongumine (PL) on hyperglycemia interrelated oxidative stress-mediated inflammation and apoptosis, inflammatory stress, and the diabetic insulin receptor substrate 2 (IRS2), protein kinase B (AKT), and glucose transporter 2 (GLUT-2)/4 signaling pathway