Documentos Principais
SAB1300855
Sigma-Aldrich
Anti-MEN1 (T594) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MEN1, Anti-Menin, Anti-SCG2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.566,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MEN1(4221)
Descrição geral
Menin (MEN1) is a putative tumor suppressor associated with a syndrome known as multiple endocrine neoplasia type 1. In vitro studies have shown menin is localized to the nucleus, possesses two functional nuclear localization signals, and inhibits transcriptional activation by JunD, however, the function of this protein is not known.
Imunogênio
MEN1 (NP_000235, 584-620)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide corresponding to amino acid residues surrounding T594 of human MEN1.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)