SAB5702353
Anti-SMMHC/MYH11 Antibody, clone 0O4O4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
AAT4, FAA4, SMHC, SMMHC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
0O4O4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
250 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1.00 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:1000 - 1:8100
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DSTATQQELRAKREQEVTVLKKALDEETRSHEAQVQEMRQKHAQAVEELTEQLEQFKRAKANLDKNKQTLEKENADLAGELRVLGQAKQEVEHKKKKLEAQVQELQSKCSDGERARAELNDKVHKLQNEVESVTGMLNEAEGKAIKLAKDVASL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYH11(4629)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3