M8177
Anti-p38 MAP Kinase, Activated (Diphosphorylated p38) antibody, Mouse monoclonal
clone P38-TY, purified from hybridoma cell culture, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MAP Kinase, p38, Activated, Monoclonal Anti-p38 MAP Kinase, Activated (Diphosphorylated p38) antibody produced in mouse
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P38-TY, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1 μg/mL using whole cell extract from a rat fibroblast cell line, Rat1, activated with sorbitol
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK14(1432)
mouse ... Mapk14(26416)
rat ... Mapk14(81649)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?