S8160
Superoxide Dismutase from bovine liver
lyophilized powder, ≥1500 units/mg protein
Sinônimo(s):
SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
atividade específica
≥1500 units/mg protein
peso molecular
32.5 kDa
composição
Protein, ≥70% biuret
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... SOD1(281495)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Separation of Superoxide dismutase
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.