Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H23N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
341.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-753-7
MDL number:
Form:
powder
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNome do produto
(±)-Sulpiride,
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, H2O: slightly soluble, ethanol: soluble
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)
InChI key
BGRJTUBHPOOWDU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), CA4(762), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768), DRD2(1813)
Application
(±)-Sulpiride was used to study the effect of dopamine D2 receptor signaling on calcium channels in rat pituitary melanotropic cells.47
Biochem/physiol Actions
(±)-Sulpiride is a D2 dopamine antagonist and an effective treatment for schizophrenia when used in combination with clozapine, a relatively weak D2-dopaminergic antagonist. It is an antipsychotic agent and also exhibits neuroleptic properties but poorly penetrates the central nervous system.45,46
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?