Documentos Principais
S7396
Supelco
Liquid chromatography column fittings
Stopcock, Luer Lock (A)
Sinônimo(s):
polymeric adsorbent, 50-80 mesh
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 755,00
R$ 755,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 755,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
R$ 755,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
for chromatography
técnica(s)
LPLC: suitable
adequação
suitable for chromatography
Descrição geral
A polycarbonate/acetal copolymer on-off control with female Luer-Lock inlet and male Luer-Lock outlet ports.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Antibody purification protocols yield preparations containing endogenous IgG alongside specific antibodies.