S7277
Bicarbonato de sódio
for molecular biology, 99.7-100.3%
Sinônimo(s):
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Ensaio
99.7-100.3%
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
densidade
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
atividade externa
DNase, RNase and protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1