S6072
Anti-STIM1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
STIM1 Antibody - Anti-STIM1 (N-terminal) antibody produced in rabbit, Stim1 Antibody, Anti-GOK, Anti-Stromal interaction molecule I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 90 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using extracts of rat PC12 cells.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of mouse 3T3 cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STIM1(6786)
mouse ... Stim1(20866)
rat ... Stim1(117086)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)