Documentos Principais
SAB3500365
Sigma-Aldrich
Anti-STIM1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Stromal interaction molecule 1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.122,00
R$ 4.122,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.122,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.122,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STIM1(6786)
Imunogênio
STIM1 antibody was raised against a 24 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human STIM1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500365.
forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Estelle R Simo-Cheyou et al.
Journal of cellular physiology, 232(12), 3496-3509 (2017-01-21)
An upregulation of Egr-1 expression has been reported in models of atherosclerosis and intimal hyperplasia and, various vasoactive peptides and growth promoting stimuli have been shown to induce the expression of Egr-1 in vascular smooth muscle cells (VSMC). Angiotensin-II (Ang-II)