Key Documents
S5139
Sigma-Aldrich
Sulfur trioxide triethylamine complex
Sinônimo(s):
NSC 68185, NSC 8168, Triethylamine sulfur trioxide complex
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)3N · SO3
Número CAS:
Peso molecular:
181.25
Beilstein:
3993165
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
~85 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.O3S/c1-4-7(5-2)6-3;1-4(2)3/h4-6H2,1-3H3;
chave InChI
YYHPEVZFVMVUNJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for reagent for synthesis of:
  • Anticoagulant and antiplatelet persulfated glycosides or flavonoids containing an oligopolysulfated moiety
  • Narciclasine derivatives for use as anticancer agents
  • Sulfate-conjugated methylprednisolone for use as a colon-specific prodrug
  • Tetrasaccharide substrates of heparanase by glycosylation of disaccharides
  • Synthetic heparin oligosaccharide microarrays for analysis of heparin-protein interactions
  • Dexamethasone 21-sulfate sodium for use as a colon-specific prodrug
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges