254916
7,8-Dihydroxy-6-methoxycoumarin
98%
Sinônimo(s):
Fraxetin
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
230-231 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(O)c1O
InChI
1S/C10H8O5/c1-14-6-4-5-2-3-7(11)15-10(5)9(13)8(6)12/h2-4,12-13H,1H3
chave InChI
HAVWRBANWNTOJX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?