S4944
Monoclonal Anti-Sonic Hedgehog (N-terminal) antibody produced in rat
clone 171018, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-Shh
Selecione um tamanho
R$ 6.934,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 6.934,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
171018, monoclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 25 μg/mL using mouse embryo
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/test
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SHH(6469)
mouse ... Shh(20423)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.