S8321
Anti-Sonic Hedgehog antibody, Mouse monoclonal
clone SH154, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Shh
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SH154, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:500 using formaldehyde-fixed human tissue sections
indirect ELISA: 2 μg/mL
western blot: 2 μg/mL using recombinant mouse SHH peptide
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SHH(6469)
mouse ... Shh(20423)
rat ... Shh(29499)
Descrição geral
Anti-Sonic Hedgehog antibody recognizes human, rat and mouse Shh.
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Artigos
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.