S4261
Sudan IV
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinônimo(s):
Biebrich scarlet R fat soluble, Fat Ponceau R or 4, Lipid Crimson, Oil Red IV, Scarlet Red Scharlach, Solvent Red 24, Sudan R or BB
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Sudan IV, BioXtra, certified by the BSC
Agency
certified by the BSC
linha de produto
BioXtra
Formulário
powder
composição
Dye content, ≥80%
pf
199 °C (dec.) (lit.)
λmax
356-360 nm (2nd)
519-523 nm (1st)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
chave InChI
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
Adequação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?