103624
Sudan I
Dye content ≥95 %
Sinônimo(s):
1-Phenylazo-2-naphthol, Solvent Yellow 14
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, ≥95%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
orange to very dark orange
pH
10.2 (26 °C)
pf
131-133 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 1 mg/mL, clear to very slightly hazy, orange
densidade
0.32 g/cm3 at 20 °C ((68 °F) - OECD Test Guideline 109)
ε (coeficiente de extinção)
≥30000 at 223-233 nm in ethanol at 0.01 g/L
εmax
≥6000 at 299-319 nm in ethanol at 0.01 g/L (2nd)
λmax
≥11000 at 461-491 nm in ethanol at 0.01 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H
chave InChI
MRQIXHXHHPWVIL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>554.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 290 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?