S4257
Sphingosylphosphorylcholine
≥98%, powder
Sinônimo(s):
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecene-3-hydroxy-1-phosphocholine, 2-[[[(2-Amino-3-hydroxy-4-octadecenyl)oxy]hydroxy-phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium inner salt, D-erythro-Sphingosine phosphocholine, Lyso SM (d18:1), Lysosphingomyelin
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
cor
light yellow
solubilidade
chloroform/methanol (2:1): complete 10 mg/ml, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C23H49N2O5P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)22(24)21-30-31(27,28)29-20-19-25(2,3)4/h17-18,22-23,26H,5-16,19-21,24H2,1-4H3/b18-17+/t22-,23+/m0/s1
chave InChI
JLVSPVFPBBFMBE-HXSWCURESA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)