860061P
Avanti
Egg SM
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
16:0 SM; Hexadecanoyl Sphingomyelin; N-hexadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine; N-(hexadecanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Sphingomyelin (Egg, Chicken)
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (860061P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (860061P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860061P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C39H79N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-38(42)37(36-47-48(44,45)46-35-34-41(3,4)5)40-39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30,32,37-38,42H,6-29,31,33-36H2,1-5H3,(H-,40,43,44,45)/b32-30+/t37-,38+/m0/s1
chave InChI
RWKUXQNLWDTSLO-GWQJGLRPSA-N
Descrição geral
Sphingomyelin and related lipids
Aplicação
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)