S3382
Solvent Blue 38
Practical grade, powder
Sinônimo(s):
Luxol® Fast Blue MBSN
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Solvent Blue 38, practical grade
grau
practical grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
solubilidade
methanol: 1 mg/mL, blue
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)