62650
Lugol solution
for microscopy (Bact., Bot.)
Sinônimo(s):
Iodine/Potassium iodide solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Bact., Bot.)
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
densidade
1.007 g/mL at 20 °C
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
adequação
protozoa
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-].II
InChI
1S/I2.HI.K/c1-2;;/h;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
XUEKKCJEQVGHQZ-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves