S2177
Anti-Synaptotagmin antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 65 kDa
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using extract of rat brain membrane fraction
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYT1(6857)
mouse ... Syt1(20979)
rat ... Syt1(25716)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- for cell surface labelling of synaptotagmin I (SytI)
- in immunofluorescence microscopy
- in western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)