Documentos Principais
SAB2500042
Sigma-Aldrich
Anti-AIF1/IBA1 (Isoform 3) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AIF-1, Anti-Allograft inflammatory factor 1, Anti-DASS-82G15.2, Anti-IBA1, Anti-IRT-1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.833,00
R$ 2.833,00
Disponível para enviar em25 de abril de 2025Detalhes
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZMS1024
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.833,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.833,00
Disponível para enviar em25 de abril de 2025Detalhes
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZMS1024
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AIF1(199)
Descrição geral
AIF1 (allograft inflammatory factor 1) is a calcium-binding, cytoplasmic protein that has 143-amino acids. It is also known as IBA1 (ionized calcium-binding adapter molecule 1). It is expressed in the cells of the monocyte/macrophage lineage, as well as in microglial and dendritic cells. It is located on human chromosome 6p21.3.
Imunogênio
Peptide with sequence C-NKQFLDDPKYSSDED from the internal region of the protein sequence according to NP_001614.3.
Aplicação
Anti-AIF1/IBA1 (Isoform 3) antibody produced in goat has been used in western blotting and immunofluorescence.
Ações bioquímicas/fisiológicas
AIF1 (allograft inflammatory factor 1) is an essential factor of macrophage chemotaxis. Expression of AIF1 regulates the proliferation of vascular smooth muscle cells by G-CSF (cytokine granulocyte-colony stimulating factor) autocrine expression.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Inhibition of AIF-1 expression by constitutive siRNA expression reduces
macrophage migration, proliferation, and signal transduction initiated by
atherogenic stimuli.
Ying T, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology (2005)
Dorsal root ganglia in Friedreich ataxia: satellite cell proliferation and inflammation.
Arnulf H K, et al.
Acta Neuropathologica Communications, 4(1), 46-46 (2016)
Tumor Evolution of Glioma-Intrinsic Gene Expression Subtypes Associates with Immunological Changes in the Microenvironment.
Wang Q, et al.
Cancer Cell, 32(1), 42-56 (2017)
Azhaar Ahmad Ashraf et al.
Frontiers in aging neuroscience, 16, 1393351-1393351 (2024-06-05)
Iron dyshomeostasis and neuroinflammation, characteristic features of the aged brain, and exacerbated in neurodegenerative disease, may induce oxidative stress-mediated neurodegeneration. In this study, the effects of potential priming with mild systemic iron injections on subsequent lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammation in adult
dolescent binge alcohol exposure affects the brain function through mitochondrial impairment
Tapia-Rojas C, et al.
Molecular Neurobiology, 55, 4473-4491 (2018)