The GST tag is located at the N terminus of the protein. unable to share whether this protein contains a linker or not as this is considered proprietary.
S0439
SUMO-1 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (GST-tagged)
Sinônimo(s):
Sentrin-1
Selecione um tamanho
R$ 3.422,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.422,00
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli (GST-tagged)
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
peso molecular
38.5 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SUMO1(7341)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
Is S0439-1MG (SUMO-1 human) N- or C-terminal GST tagged? Is there any form of linker amino acids between the SUMO-1 sequence and the GST sequence?
1 answer-