S0278
(±)-Sotalol hydrochloride
≥98% (TLC), powder, β-Adrenoceptor antagonist
Sinônimo(s):
N-[4-[1-Hydroxy-2-(isopropylamino)ethyl]phenyl]methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
(±)-Sotalol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 20 mg/mL
originador
Bayer
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
chave InChI
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155) , KCNH2(3757)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.