A7413
Alloxan monohydrate
98%
Sinônimo(s):
2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone, 2,4,5,6-Tetraoxypyrimidine, 5,6-Dioxyuracil
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder or crystals
pf
255 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: may be hazy yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].O=C1NC(=O)C(=O)C(=O)N1
InChI
1S/C4H2N2O4.H2O/c7-1-2(8)5-4(10)6-3(1)9;/h(H2,5,6,8,9,10);1H2
chave InChI
DSXMTJRUNLATRP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3