Documentos
RDD017
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid
anhydrous, free-flowing, powder, Redi-Dri, ACS reagent, 99.4-100.6%
Sinônimo(s):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
292.24
Beilstein:
1716295
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri
Ensaio
99.4-100.6%
forma
powder
qualidade
anhydrous
free-flowing
adequação da reação
reagent type: chelator
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤0.005% Insol. Dil. NH4OH
≤0.1% Nitrilotriacetic acid [[HOCOCH23N]
resíduo de ignição
≤0.2%
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pf
250 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 0.4 g/L at 20 °C
densidade
1.46 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
chave InChI
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.