Documentos Principais
RAB0674
Sigma-Aldrich
Human CGB / Choriogonadotropin Subunit Beta ELISA Kit
Selecione um tamanho
96 WELLS
R$ 3.893,00
R$ 3.893,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
96 WELLS
R$ 3.893,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
R$ 3.893,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/mL
standard curve range: 40.96-10000 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CGB(1082)
Descrição geral
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Chorionic Gonadotropin beta.
Aplicação
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Chorionic gonadotropin β subunit 3 (CGB3), also referred as human chorionic gonadotropin- β (HCG-β) is a specific and active subunit, secreted by the syncytiotrophoblast of the placenta. It plays a vital role in embryo implantation.[1] In addition, it acts like an agonist of luteinizing hormone (LH), stimulating progesterone secretion by the corpus luteum.[2] Elevated expression of CGB3 enhance tumor invasion and is also used to predict poor prognosis of early-stage colorectal cancer (CRC).[1]
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Review: hCGs: different sources of production, different glycoforms and functions.
Fournier T, et al.
Placenta, 36(1), S60-S65 (2015)
B Subunit of Human Chorionic Gonadotropin Promotes Tumor Invasion and Predicts Poor Prognosis of Early-Stage Colorectal Cancer.
Li J, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 45, 237-249 (2018)