RAB0407
Human Angiostatin ELISA Kit
serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20000 pg/mL
standard curve range: 31.25-2000 ng/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PLG(5340)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Outras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials