RAB0309
Mouse IL-6 ELISA Kit
for cell and tissue lysates
Sinônimo(s):
B-cell stimulatory factor 2, CTL differentiation factor, Hybridoma growth factor, IFN-beta-2, IL-6
Selecione um tamanho
R$ 3.289,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.289,00
Produtos recomendados
reatividade de espécies
mouse
embalagem
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnica(s)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type tissue lysate
sample type cell lysate
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 2 pg/mL
standard curve range: 0.82-600 pg/mL
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Il6(24498)
Categorias relacionadas
Descrição geral
IL-6 (interleukin 6) signals through the IL-6 receptor system that consists of two chains, IL-6Rα and gp130 (membrane glycoprotein 130).[1] The gene IL-6 is mapped to human chromosome 7p15.3.[2]
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?