R9633
D-(−)-Ribose
BioReagent, suitable for plant cell culture
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
pf
88-92 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
chave InChI
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3